GF01519781
Zinc
rod, 7.62 mm diameter, length 200 mm, purity 99.9%
Sinonimo/i:
ZN007914
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
1 mmHg ( 487 °C)
Saggio
99.9%
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 015-197-81
Resistività
5.8 μΩ-cm, 20°C
Lunghezza
200 mm
Diametro
7.62 mm
P. ebollizione
907 °C (lit.)
Punto di fusione
420 °C (lit.)
Densità
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Zn]
InChI
1S/Zn
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF01519781-1EA | 4061821030801 |
GF01519781-5EA | 4061821030825 |
GF01519781-10EA | 4061821030795 |
GF01519781-2EA | 4061821030818 |