GF00515382
Titanium-aluminum-vanadium alloy, Ti94.5Al3V2.5
foil, 100 x 100mm, 0.030mm thickness, annealed, not light tested (nlt)
Sinonimo/i:
TI040300
About This Item
Codice UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Descrizione
not light tested (nlt)
Stato
annealed (
quarter hard)
foil (
quarter hard)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 005-153-82
Misura × spessore
100 mm × 100 mm × 0.030 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF00515382-10EA | 4061829938956 |
GF00515382-5EA | 4061831010466 |
GF00515382-1EA | 4061825416830 |
GF00515382-2EA | 4061829959395 |