GF00498999
Iron
foil, 15mm disks, thickness 0.075mm, hard, 99.5%
Sinonimo/i:
Iron, FE000290
About This Item
Saggio
≥99.5%
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 004-989-99
Resistività
9.71 μΩ-cm
L × diam.
15 mm × 0.075 mm
P. eboll.
2750 °C (lit.)
Punto di fusione
1535 °C (lit.)
Densità
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Fe]
InChI
1S/Fe
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)