E26290
Ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt hydrate
98%
Sinonimo/i:
Tetrasodium ethylenediaminetetraacetate hydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[H]O[H].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.4Na.H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;;;1H2/q;4*+1;/p-4
GXFFSKMBMYHTAE-UHFFFAOYSA-J
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
Organi bersaglio
Respiratory Tract
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?