Documenti fondamentali
DWKWGF537P
Azlon Pre-Labelled Narrow Neck Wash Bottles with jet-tip aperture
label, Acetone, capacity 500 mL, low-density polyethylene bottle
Sinonimo/i:
WGF537P
About This Item
Codice UNSPSC:
41103209
NACRES:
NB.43
Materiali
low-density polyethylene bottle
Caratteristiche
label Acetone
Confezionamento
pkg of 5 ea
Produttore/marchio commerciale
Azlon WGF537P
Capacità
500 mL
Applicazioni
Ideal for acetone dispensing within the laboratory
Caratteristiche e vantaggi
Slim design for comfortable handling and ease of use
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)