Documenti fondamentali
DWKWGF336P
Azlon Narrow Neck Sloped Shouldered Wash Bottles with jet-tip aperture
low-density polyethylene bottle, capacity 500 mL
Sinonimo/i:
WGF336P
About This Item
Codice UNSPSC:
41103209
NACRES:
NB.43
Materiali
low-density polyethylene bottle
Confezionamento
pkg of 5 ea
Produttore/marchio commerciale
Azlon WGF336P
Capacità
500 mL
Applicazioni
Ideal for solvent and water dispensing within the laboratory
Caratteristiche e vantaggi
Precision jet tip for fine control
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)