Documenti fondamentali
DWK73785-10
KIMBLE® centrifuge tube
with screw-top finish, conical bottom clear glass, capacity (10 mL), without cap, non-sterile
About This Item
Codice UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.11
Materiali
conical bottom clear glass
conical bottom
transparent borosilicate glass tube
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
without cap
Confezionamento
case of 125 ea Modular trays are shrink-wrapped
Produttore/marchio commerciale
Kimble® 73785-10
Capacità
(10 mL)
Raccordi
15-415 neck for thread
Descrizione generale
Screw Thread Disposable Centrifuge Tubes
  • These tubes are suitable for tissue culture work and general bacteriological use.
  • Supplied without caps
  • No marking spot
  • Manufactured from 51 expansion borosilicate glass conforming to USP Type I and ASTM E438, Type I, Class B requirements
Note legali
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)