DWKW216951
Wheaton wide-mouth bottle
wide-mouth amber soda-lime glass bottle, capacity (30 mL), PE liner
Sinonimo/i:
W216951
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
PE liner
PVC liner
phenolic cap
wide-mouth amber soda-lime glass bottle
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
with cap
with cap
Confezionamento
case of 24 ea
Produttore/marchio commerciale
WHEATON® W216951
Diam. bottiglia × Alt. &Times; Prof.
(37 mm) (65 mm) (402 mm)
Capacità
(30 mL)
Raccordi
28-400 neck
28-400
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)