Key Documents
DWKFDF124A
Azlon Clear PMP Volumetric Flask with PPE Stopper
class A, tolerance, capacity 100 mL
Sinonimo/i:
FDF124A
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiali
round clear PMP flask
Caratteristiche
class A tolerance
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Azlon FDF124A
Capacità
100 mL
Applicazioni
For the accurate preparation of solutions where glass alternatives would not be suitable
Caratteristiche e vantaggi
Excellent clarity and calibrated to ISO 1042
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)