Documenti fondamentali
DWKCWH002
Azlon Single Burette Clamp
grip on rods, burette diam. 11-14 mm, polypropylene rod
Sinonimo/i:
CWH002
About This Item
Codice UNSPSC:
41121808
NACRES:
NB.43
Materiali
polypropylene rod
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Azlon CWH002
burette diam.
11-14 mm
Applicazioni
For secure clamping of burettes
Caratteristiche e vantaggi
Anti slip and corrosion resistant
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)