DWKBDH118T
Azlon Acrylic Burette
acrylic, PMP stopcock, PE stopcock, class B, capacity 50 mL
Sinonimo/i:
BDH118T
About This Item
Codice UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Materiali
PE stopcock
PMP stopcock
acrylic
Caratteristiche
class B
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Azlon
Condizioni di stoccaggio
room temperature
Capacità
50 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
AZLON BURETTE ACRYLIC, WITH PMP/PE STOPCOCK, CLASS B, 50 ML
Applicazioni
Ideal for educational labs where breakages often occur
Caratteristiche e vantaggi
Robust construction for strength and transparency
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)