BR23766
BRAND® SILBERBRAND automatic burette, Dr. Schilling
burette size 25 mL, bottle size 1000 mL, amber AR-Glass
Sinonimo/i:
Automatic Burettes, Burettes, Dr. Schilling pattern, SILBERBRAND
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
amber AR-Glass
Caratteristiche
Schellbach stripe
graduated in white
Produttore/marchio commerciale
BRAND 23766
Campo di misura del volume
25 mL, accuracy: ±0.08 mL
Dimensioni bottiglia
1000 mL
Dimens. buretta
25 mL
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
BR23766-1EA | 4061831854862 |