DWK73662-20
KIMBLE® KIM-KAP® push cap
red polypropylene cap, cap diam. (20 mm)
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Prodotti consigliati
Materiali
red polypropylene cap
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
case of 500 ea
Produttore/marchio commerciale
Kimble® 73662-20
Diam. tappo
(20 mm)
Categorie correlate
Descrizione generale
- KIM-KAP polypropylene closures for culture tubes
- Autoclavable
- Color coded
Caratteristiche e vantaggi
- Autoclavable
- Color coded
Note legali
KIM-KAP is a registered trademark of DWK LIFE SCIENCES LLC
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
DWK73662-20-500EA | 4061841118077 |