DWK294010203
One Pack Contains: 100 Self-Adhesive Duran Youtility Bottle Labels (36 X 70Mm)
Sinonimo/i:
294010203
About This Item
Codice UNSPSC:
55121611
NACRES:
NB.35
Prodotti consigliati
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
DURAN® 294010203
Categorie correlate
Applicazioni
identification
Caratteristiche e vantaggi
Printable self-adhesive; Wide – 40 to + 150 °C thermal performance range
Note legali
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)