DWK291189105
DURAN® membrane screw cap
polypropylene, GL 80 cap, pore size 0.2 μm
Sinonimo/i:
291189105
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Prodotti consigliati
Materiali
polypropylene
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
case of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
DURAN® 291189105
Dimensione pori
0.2 μm pore size
Raccordi
GL 80 cap
Descrizione generale
Venting membrane improves autoclaving safety and storage of sterile liquids in GL32 bottles and erlenmeyers. Reduce contamination risk in autoclaving, as the 0.2 um membrane permits pressure equalization with screw tight sealing. Ingress of liquids or solids is prevented and the bottle contents remain sterile.
Note legali
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)