Documenti fondamentali
DWK291182809
DURAN® membrane screw cap
polypropylene, GL 45 cap, pore size 0.2 μm
Sinonimo/i:
291182809
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiali
polypropylene
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
case of 5 ea
Produttore/marchio commerciale
DURAN® 291182809
Dimensione pori
0.2 μm pore size
Raccordi
GL 45 cap
Descrizione generale
Venting membrane improves autoclaving safety and storage of sterile liquids in GL32 bottles and erlenmeyers. Reduce contamination risk in autoclaving, as the 0.2 um membrane permits pressure equalization with screw tight sealing. Ingress of liquids or solids is prevented and the bottle contents remain sterile.
Note legali
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)