Documenti fondamentali
DWK241704407
DURAN® reaction flask with ground joint
glass flask, flask capacity (500 mL), single neck, round bottom frit, neck joint: ST/NS 24/29
Sinonimo/i:
241704407
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiali
glass flask
round bottom frit
Giunto
joint: ST/NS neck24/29
Caratteristiche
lid
Confezionamento
case of 10 ea
Produttore/marchio commerciale
DURAN® 241704407
Capacità pallone
(500 mL)
Descrizione generale
Tight closure due to standard ground joint. The geometry permits very uniform heating. Closable with glass and plastic stopper
Note legali
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)