DWK241701701
DURAN® reaction flask with ground joint
glass flask, flask capacity (50 mL), single neck, round bottom, flask joint: ST/NS 19/26
Sinonimo/i:
241701701
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
glass flask
round bottom
Giunto
joint: ST/NS flask19/26
Caratteristiche
lid
Confezionamento
case of 10 ea
Produttore/marchio commerciale
DURAN® 241701701
Capacità pallone
(50 mL)
Descrizione generale
Tight closure due to standard ground joint. The geometry permits very uniform heating. Closable with glass and plastic stopper
Note legali
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)