Documenti fondamentali
DWK217215408
DURAN® narrow mouth reaction flask with beaded rim
glass flask, flask capacity (10,000 mL), single neck, round bottom
Sinonimo/i:
217215408
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.17
Materiali
glass flask
round bottom
Confezionamento
case of 10 ea
Produttore/marchio commerciale
DURAN® 217215408
Capacità pallone
(10,000 mL)
Descrizione generale
The geometry permits very uniform heating
Caratteristiche e vantaggi
  • Complies with DIN ISO 1773
  • Manufactured from borosilicate glass 3.3
  • Fired-on, highly durable white ceramic
Note legali
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)