DWK11-5300-100
Wheaton® Microliter Vial
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
conical polypropylene vial
Confezionamento
pkg of 1 packs
Produttore/marchio commerciale
WHEATON® 11-5300-100
Capacità
300 μL
Applicazioni
Chromatography
Caratteristiche e vantaggi
- Double ring finish for added closure performance.
- Approved for LC & GC.
- Where noted, Certified Class 10,000 clean room packed enhances data integrity.
Note legali
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)