Documenti fondamentali
DWK07-1200
Wheaton® Microliter μlplate Shallow Polypropylene
About This Item
Codice UNSPSC:
41106200
NACRES:
NB.15
Materiali:
conical bottom
polypropylene plate
round wells
Capacità:
350 μL
Materiali
conical bottom
polypropylene plate
round wells
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
WHEATON® 07-1200
Capacità
350 μL
Applicazioni
Ideal for sample collection, storage, combinatorial chemistry and library applications
Caratteristiche e vantaggi
  • Premium virgin polypropylene shallow & medium μLplates is your assurance you achieve accurate results, the first time.
Note legali
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)