D70406
3,4-Dichlorophenol
99%
Sinonimo/i:
3,4-DCP
Saggio
99%
Forma fisica
crystals
P. eboll.
~253 °C (lit.)
Punto di fusione
65-67 °C (lit.)
Stringa SMILE
Oc1ccc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C6H4Cl2O/c7-5-2-1-4(9)3-6(5)8/h1-3,9H
WDNBURPWRNALGP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3