D66182
2,4-Dichloro-5-methylpyrimidine
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H4Cl2N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
163.00
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
solid
P. ebollizione
108-109 °C/11 mmHg (lit.)
Punto di fusione
26-28 °C (lit.)
Densità
1.39 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1cnc(Cl)nc1Cl
InChI
1S/C5H4Cl2N2/c1-3-2-8-5(7)9-4(3)6/h2H,1H3
DQXNTSXKIUZJJS-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?