Documenti fondamentali
D58600
Sigma-Aldrich
3,4-Dichlorobenzylamine
95%
About This Item
Formula condensata:
Cl2C6H3CH2NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
176.04
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.578 (lit.)
Densità
1.32 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
NCc1ccc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C7H7Cl2N/c8-6-2-1-5(4-10)3-7(6)9/h1-3H,4,10H2
IXHNFOOSLAWRBQ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Mesitylene 98%
Sigma-Aldrich
M7200
Mesitylene