Documenti fondamentali
D51401
Sigma-Aldrich
Diethyl 1,2-hydrazinedicarboxylate
97%
Sinonimo/i:
1,2-Dicarbethoxyhydrazine
About This Item
Formula condensata:
C2H5OCONHNHCOOC2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
176.17
Beilstein:
1781585
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
powder
P. ebollizione
250 °C (lit.)
Punto di fusione
131-133 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC(=O)NNC(=O)OCC
InChI
1S/C6H12N2O4/c1-3-11-5(9)7-8-6(10)12-4-2/h3-4H2,1-2H3,(H,7,9)(H,8,10)
JXMLAPZRDDWRRV-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)