Documenti fondamentali
D222801
Sigma-Aldrich
Dodecyl sulfide
93%
About This Item
Formula condensata:
[CH3(CH2)11]2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
370.72
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
93%
Stato
powder
P. ebollizione
260-263 °C/4 mmHg (lit.)
Punto di fusione
38-40 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCSCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C24H50S/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-24H2,1-2H3
UPYPTOCXMIWHSG-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)