Documenti fondamentali
D204250
Sigma-Aldrich
Diphenylacetaldehyde
97%
About This Item
Formula condensata:
(C6H5)2CHCHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
196.24
Beilstein:
1424292
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.589 (lit.)
P. eboll.
315 °C (lit.)
Densità
1.106 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=CC(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O/c15-11-14(12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-11,14H
HLLGFGBLKOIZOM-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)