Key Documents
D183202
Sigma-Aldrich
4,6-Dimethylpyrimidine
≥93%, technical grade
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H8N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
108.14
Beilstein:
107068
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado
technical grade
Saggio
≥93%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.490 (lit.)
P. eboll.
154 °C (lit.)
Densità
0.98 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1cc(C)ncn1
InChI
1S/C6H8N2/c1-5-3-6(2)8-4-7-5/h3-4H,1-2H3
LSBIUXKNVUBKRI-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
114.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
46 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)