D161802
N,N′-Dimethylhydrazine dihydrochloride
98%
Sinonimo/i:
1,2-Dimethylhydrazine dihydrochloride, N,N′-Dimethylhydrazine (sym.) dihydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Stato
crystals
Punto di fusione
167-169 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
Cl[H].Cl[H].CNNC
InChI
1S/C2H8N2.2ClH/c1-3-4-2;;/h3-4H,1-2H3;2*1H
WLDRFJDGKMTPPV-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Carcinogenesis and Epigenetics