Documenti fondamentali
D15405
Sigma-Aldrich
4,5-Diamino-2,6-dimercaptopyrimidine
technical grade, 90%
Sinonimo/i:
5,6-Diamino-2,4(1H,3H)-pyrimidinedithione
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H6N4S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
174.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado
technical grade
Saggio
90%
Stato
powder
Punto di fusione
>300 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
Nc1nc(S)nc(S)c1N
InChI
1S/C4H6N4S2/c5-1-2(6)7-4(10)8-3(1)9/h5H2,(H4,6,7,8,9,10)
IQGYCVKWCYGVBK-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)