Key Documents
D137006
Sigma-Aldrich
2,6-Dimethoxypyridine
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H9NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
139.15
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.503 (lit.)
P. eboll.
178-180 °C (lit.)
Densità
1.053 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1cccc(OC)n1
InChI
1S/C7H9NO2/c1-9-6-4-3-5-7(8-6)10-2/h3-5H,1-2H3
IBTGEEMBZJBBSH-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
143.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
62 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)