Documenti fondamentali
D101087
Sigma-Aldrich
1,3-Diethylurea
97%
About This Item
Formula condensata:
C2H5NHCONHC2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
116.16
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
powder
Punto di fusione
112-113 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCNC(=O)NCC
InChI
1S/C5H12N2O/c1-3-6-5(8)7-4-2/h3-4H2,1-2H3,(H2,6,7,8)
ZWAVGZYKJNOTPX-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKUGTIN
D101087-5G
D101087-25G4061831835540