CLS948042
Pyrex® Filter tube/thimble
I.D. × L 44 mm × 160 mm
Sinonimo/i:
Corning® 9480
About This Item
Codice UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass
Confezionamento
case of 1
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
Corning 9480-42
Diam. int. × lungh.
44 mm × 160 mm
Diam. filtro
42 mm
D.E. stelo × lungh.
8 mm × 75 mm
Categorie correlate
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)