Documenti fondamentali
WHA67742504
Whatman® Puradisc 13 syringe filters
PTFE, size 25 mm, pore size 0.45 μm, non-sterile, case of 1000 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41104908
NACRES:
NB.24
Materiali
PTFE
polypropylene housing
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
case of 1000 ea
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 6774-2504
Diametro
13 mm
Superficie filtrante
1.3 cm2
Misura
25 mm
Volume
≤10 mL
Dimensione pori
0.45 μm
Note legali
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)