Documenti fondamentali
CLS882124
Pyrex® thermometer adapter
joint: ST/NS 24/40
Sinonimo/i:
lab equipment accessory
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.43
Giunto
joint: ST/NS24/40
Produttore/marchio commerciale
Corning 8821-24
Lunghezza
80 mm
Descrizione generale
One end with a ground joint and the other end tooled to accommodate a thermometer.
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)