CLS7102100
Pyrex® volumetric pipette, color-coded
volume 100.0 mL, accuracy: 0.16 mL
Sinonimo/i:
Corning® 7102
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Materiali
glass
Caratteristiche
class A
graduation
Confezionamento
case of 12 ea
pack of 6 ea
Produttore/marchio commerciale
Corning 7102-100
Campo di misura del volume
100.0 mL, accuracy: 0.16 mL
Lunghezza
565 mm
Capacità
100.0 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
Have larger tip openings for faster delivery.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS7102100-12EA | 4061831704853 |