CLS65640500
PYREXPLUS® volumetric flask, with protective coating, Pyrex® stopper
capacity 500 mL
Sinonimo/i:
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 65640
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass
long
Misura tappo a cono
19
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
closure type ST stopper
Confezionamento
case of 12
pack of 6
Produttore/marchio commerciale
Corning 65640-500
tol. measuring range
0.20 mL
Capacità
500 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
Avvertenza
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)