CLS5650100
Pyrex® volumetric flask, with screw cap
capacity 100 mL
Sinonimo/i:
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 5650
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass
long
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
closure type phenolic-style
Confezionamento
case of 12
pack of 6
Produttore/marchio commerciale
Corning 5650-100
tol. measuring range
0.08 mL
Capacità
100 mL
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS5650100-12EA | 4061831701722 |