Documenti fondamentali
CLS56412L
Pyrex® volumetric flask, with Pyrex® ST stopper
capacity 2,000 mL
Sinonimo/i:
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 5641
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Misura tappo a cono
27
Produttore/marchio commerciale
Corning 5641-2L
tol. measuring range
1.0 mL
Capacità
2,000 mL
Descrizione generale
Economy flask designed for those that do not require the precision accuracy of our Class A capacity flasks. Capacity tolerances are twice those specified for Class A volumetric ware.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
CLS56412L-4EA4061831674903