CLS558050
Pyrex® class A volumetric flask with snap cap
capacity 50 mL
Sinonimo/i:
clear flasks, pyrex flask, volumetric flasks
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass
long
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
class A
closure type Snap cap
Confezionamento
case of 12
pack of 6
Produttore/marchio commerciale
Corning 5580-50
Corning 5580
tol. measuring range
0.05 mL
Capacità
50 mL
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS558050-12EA | 4061831701029 |
CLS558050-1EA | |
CLS558050-6EA |