CLS5100125
Pyrex® wide-mouth Erlenmeyer flask
capacity 125 mL
Sinonimo/i:
conical flasks, erlenmeyer flasks, flask erlenmeyer, flasks erlenmeyer, Corning® 5100
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass
bottom (baffled)
wide-mouth
Giunto
joint stopper6
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
cap: no
subdivision 25
Confezionamento
pack of 12
case of 48
Produttore/marchio commerciale
Corning 5100-125
Campo di misura del volume
50-125 mL
Capacità
125 mL
Descrizione generale
- Pyrex® wide-mouth Erlenmeyer flasks are made of borosilicate glass for optical clarity and mechanical strength.
- Flasks have durable white enamel graduations to show approximate capacity and an extra-large marking spot.
- Features a heavy-duty rim.
- Ideal for use as a titration flask.
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)