Key Documents
CLS4965B500
Pyrex® three-neck round-bottom flask
capacity 500 mL, center joint: ST/NS 19/22, side joint: ST/NS 19/22
Sinonimo/i:
Pyrex® round-bottom three neck angle type distilling flask, bottom flask, flask round, flask round bottom
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiali
borosilicate glass
round bottom flask
three-neck (Vertical)
Giunto
center joint: ST/NS19/22
side joint: ST/NS19/22
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
closure type Standard Taper joint
Confezionamento
case of 1
Produttore/marchio commerciale
Corning 4965B-500
Capacità
500 mL
Dimens. collo
(3)
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)