CLS4620125
Pyrex® distilling flask
capacity 125 mL
Sinonimo/i:
distillation flask, distilling flask, glass flasks, Corning® 4620
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass
long
round bottom flask
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
cap: no
Confezionamento
case of 24
pack of 6
Produttore/marchio commerciale
Corning 4620-125
Capacità
125 mL
Diam. est. × alt. pallone
69 mm × 214 mm
Misura braccio laterale
mm
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)