Documenti fondamentali
CLS4060500
Pyrex® Florence flat-bottom flask
capacity 500 mL
Sinonimo/i:
bottom flask, flat flask, florence flask, Corning® 4060
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiali
borosilicate glass
Misura tappo a cono
6
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
closure type Tooled mouth
long neck, tooled mouth
Confezionamento
case of 24
pack of 6
Produttore/marchio commerciale
Corning 4060-500
Capacità
500 mL
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)