Key Documents
CLS31760500C
Pyrex® gas-washing bottle with fritted disc
capacity 500 mL, stopper joint: ST/NS 40/50
Sinonimo/i:
glass bottle
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiali
borosilicate glass bottle
clear bottle
cylindrical bottle
glass cap
straight bottle
Giunto
joint: ST/NS stopper40/50
Caratteristiche
cap
fritted
Confezionamento
case of 1 ea
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Corning 31760-500C
Capacità
500 mL
diam. × alt.
64 mm × 300 mm
D.E. tubo
8 mm
Dimensione pori
porositycoarse
coarse
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)