Documenti fondamentali
CLS298210
Pyrex® graduated cylinders with Pyrex® stopper
volume 10 mL
Sinonimo/i:
Corning® 2982
About This Item
Codice UNSPSC:
41121805
NACRES:
NB.43
Caratteristiche
subdivision 0.1 mL
Produttore/marchio commerciale
Corning 2982-10
tol. measuring range
0.1 mL
Volume
10 mL
Descrizione generale
  • Single metric scale
  • Calibrated "to contain"
  • White enamel graduations
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)