Documenti fondamentali
Z532371
Sigma-Aldrich
Aldrich® graduated cylinders with joint, Class A
female joint: ST/NS 14/20, volume 25 mL, accuracy: 0.25 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
41121805
NACRES:
NB.43
Giunto
female joint: ST/NS14/20
Caratteristiche
subdivision 0.5 mL
Campo di misura del volume
25 mL, accuracy: 0.25 mL
Descrizione generale
Single metric scale. Useful as a distillation receiver and for manipulation of air--sensitive materials with the use of a septum-inlet adapter.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z532371-1EA4061832112510