CLS1760500
Pyrex® tall form gas washing bottle, with ST stopper
capacity 500 mL
Sinonimo/i:
glass bottle
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass bottle
clear bottle
cylindrical bottle
narrow-mouth bottle
Caratteristiche
cap
Confezionamento
case of 1 ea
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Corning 1760-500
Capacità
500 mL
diam. × alt.
67 mm × 300 mm
Categorie correlate
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)