CLS1396500
Pyrex® square media storage bottle
with screw cap, capacity 500 mL
Sinonimo/i:
Pyrex® media bottles, bottle, glass media bottles, media bottle, pyrex bottle, pyrex bottles
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass bottle
clear bottle
orange polypropylene cap (plug seal)
square bottle
wide-mouth bottle
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
autoclavable
cap
disposable
graduations
subdivision 100 mL
Confezionamento
case of 10 ea
pack of 10 ea
Produttore/marchio commerciale
Corning 1396-500
D.E. × alt.
78 mm × 176 mm
Capacità
500 mL
Raccordi
GL 45 neck thread
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)