CLS12202X
Pyrex® aspirator bottle with outlet for tubing
capacity 9500 mL
Sinonimo/i:
glass bottle
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Materiali
clear bottle
cylindrical bottle
wide-mouth bottle
Caratteristiche
autoclavable
cap: no
Produttore/marchio commerciale
Corning 1220-2X
Capacità
9500 mL
diam. × alt.
187 mm × 476 mm
Categorie correlate
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)